APIファミリー
rotigotine
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(O)cccc3C2
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H/t16-;/m0./s1
InChI Key
CEXBONHIOKGWNU-NTISSMGPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Rotigotine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ロチゴチンは、D2、D1受容体よりもD3受容体により高い選択性を示すドーパミン受容体作動薬です。そのため、抗パーキンソン病薬として有効です。ラセミロチゴチンは、D2作動薬のゴールドスタンダードであるキンピロールの約50倍の強度を示します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)