Merck
Z803979
Specac® Omni Cell windows
KBr, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
KBr
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Specac Ltd
テクニック
IR spectroscopy: suitable
サイズ
41 mm × 23 mm , rectangular
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Specac® Omni Cell windows [KBr, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
法的情報
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
付属品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)