Merck
180173
Sigma-Aldrich
二硫化炭素
ACS reagent, ≥99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CS2
CAS番号:
分子量:
76.14
Beilstein:
1098293
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.9%
bp:
46 °C (lit.)
蒸気圧:
5.83 psi
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.67 (vs air)
蒸気圧
5.83 psi
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
212 °F
expl. lim.
50 %
不純物
H2S, passes test (lim. ~1.5 ppm)
SO2, passes test (lim ~2.5 ppm)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.002%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI Key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
二硫化炭素は揮発性が高く、低い温度で着火する可燃性液体です。炭化水素ガスを硫黄と反応させて合成します。ビスコース人造絹糸とセロファンフィルム製造の重要な原材料です。
二硫化炭素(CS2)無色の液体です。硫黄ガスとして大気中および天然水中に存在します。大気中(成層圏および/または対流圏)の二酸化硫黄(SO2)の発生源となる物質です。 大気中での寿命は12日程度と報告されています。 CS2は非極性溶媒です。
アプリケーション
二硫化炭素は、空気サンプル中のトリハロメタン(THM)分析で脱離媒体として使用されています。
ジベンジルトリチオカルボン酸の調製において、RAFT(可逆的付加開裂連鎖移動)のための連鎖移動剤(CTA)として使用されることがあります。 ベンジルクロロチオノ蟻酸調製のための溶媒としても使用できます。
二硫化炭素はセルロース、ポリ(エチレントリチオカルバネート) およびジオカルバメーの合成に使用できます。C2Sはナノサイズ化された陽極酸化チタニアとジルコニアの触媒作用により加水分解を起こしてCO2とH2Sを生成します。 また、アセチレンと反応(環状付加経由)して1,3-ジチオニウムカルベンを生成します。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
180173-18L-KL:
180173-VAR:
180173-BULK:
180173-500ML:4548173110752
180173-2L:4548173110745
180173-2L-PW:
180173-1L:4548173110738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copolymerization of ethylene sulfide and carbon disulfide.
Soga K, et al.
Journal of Polymer Science, 14(3), 677-684 (1976)
Carbon Disulfide.
Smith DE and Timmerman RW.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2003)
Cyril Catto et al.
International journal of environmental research and public health, 9(8), 2562-2586 (2012-10-16)
In order to improve disinfection by-product (DBP) exposure assessment, this study was designed to document both water and air levels of these chemical contaminants in two indoor swimming pools and to analyze their within-day and day-to-day variations in both of
Nanosized titania and zirconia as catalysts for hydrolysis of carbon disulfide.
Yue Y, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 46(3), 561-572 (2003)
1, 3-Dithiolium carbenes from acetylenes and carbon disulfide.
Hartzler HD.
Journal of the American Chemical Society, 95(13), 4379-4387 (1973)