Merck
207799
Sigma-Aldrich
チオシアン酸カリウム
ACS reagent, 99%
別名:
カリウムロダニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KSCN
CAS番号:
分子量:
97.18
Beilstein:
3594799
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystalline powder
不純物
Iodine consuming substances, passes test
≤0.005% insol. water
colorless to white
pH
5.3-8.7 (25 °C, 5%)
mp
173 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カリウムチオシアネートは、無機カリウム塩です。カリウムチオシアネート(KSCN)における相転移が、X線回折実験によって研究されています。チオシアネートイオンの配向に関する秩序-無秩序転位が確認されています。 その偏光赤外スペクトルが報告されています。 アジリジンの開環において役割を担っています。その反応は、硫酸化ジルコニアの存在下で行われ、β-アミノチオシアネートを与えます。
アプリケーション
カリウムチオシアネートは、以下の合成に使用できます:
  • 3級アミンからのα-アミノニトリル。
  • ビニルアジドからの多置換型2-アミノチアゾール。
  • o-ブロモベンザミドからのベンズイソチアゾール-3(2H)-オン誘導体。
  • ハロゲン化アリールからのジアリールチオエーテル。
カリウムチオシアネート(KSCN)は、超常磁性酸化鉄(SPIO)ナノ粒子の細胞内鉄含量の比色定量に使用できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207799-2.5KG:
207799-4X2.5KG:
207799-VAR:
207799-100G:
207799-VAR-D:
207799-500G:
207799-5G:
207799-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of diaryl thioethers from aryl halides and potassium thiocyanate.
Hajipour AR, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 28(12), 879-879 (2014)
Potassium Thiocyanate as Source of Cyanide for the Oxidative α-Cyanation of Tertiary Amines.
Wagner A and Ofial AR.
The Journal of Organic Chemistry, 80(5), 2848-2854 (2015)
Regioselective ring-opening of aziridines with potassium thiocyanate and thiols using sulfated zirconia as a heterogeneous recyclable catalyst.
Das B, et al.
Tetrahedron Letters, 47(5), 779-782 (2006)
Iron (II)-Promoted Synthesis of 2-Aminothiazoles via C=N Bond Formation from Vinyl Azides and Potassium Thiocyanate.
Zhang G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(5), 1065-1069 (2015)
The Phase Transition of Crystalline Potassium Thiocyanate, KSCN. II. X-Ray Study.
Yamada Y and Watanabe T.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 36(8), 1032-1037 (1963)