Merck
244155
Sigma-Aldrich
亜塩素酸ナトリウム
technical grade, 80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO2
CAS番号:
分子量:
90.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
アッセイ:
80%
グレード:
technical grade
フォーム:
flakes
powder or crystals
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
80%
フォーム
flakes
powder or crystals
pH
10-11 (20 °C, 100 g/L)
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸性化した亜塩素酸ナトリウム溶液のブロイラー屠殺肉に対する抗微生物活性についての検討が行われています。予備冷却工程における天然のバイオバーデンの低減に有効であることが明らかになりました。
アプリケーション
亜塩素酸ナトリウムは二酸化塩素の合成において、またアンドロステンジオン(ステロイド)のヒドロキシル化試薬として使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
spleen
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244155-100G:4548173123455
244155-1KG:4548173123462
244155-BULK:
244155-10KG:
244155-5G:4548173123479
244155-VAR:
244155-45KG:
244155-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium periodate, sodium chlorite, organic hydroperoxides, and H2O2 as hydroxylating agents in steroid hydroxylation reactions catalyzed by partially purified cytochrome P-450.
Hrycay EG, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 66(1), 209- 216 (1975)
G K Kemp et al.
Journal of food protection, 63(8), 1087-1092 (2000-08-17)
An acidified sodium chlorite (ASC) solution was investigated for its antimicrobial effects on broiler carcasses processed under conditions similar to those used in U.S. commercial poultry facilities. Of particular interest was the ability of the ASC solution to reduce natural
S P Oliver et al.
Journal of dairy science, 76(1), 287-292 (1993-01-01)
The objective of this study was to evaluate the efficacy of a premilking teat disinfectant for the prevention of mastitis in dairy cows under natural exposure conditions. Predipping was compared with a negative control using a split udder experimental design.
C L Franklin et al.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 198(9), 1625-1630 (1991-05-01)
Copper sulfate and a metastabilized chlorous acid/chlorine dioxide (MECA) compound were evaluated for efficacy in treating Trichophyton mentagrophytes infection in rabbits. Forty rabbits naturally infected with T mentagrophytes were allotted to 5 treatment groups: nontreated control, sham dip, 1% copper
B Poutrel et al.
The Veterinary record, 126(26), 638-640 (1990-06-30)
Five commercial dairy herds with 269 lactating cows participated for 12 months in a field trial to determine the effectiveness of a barrier teat dip containing chlorous acid/chlorine dioxide germicide. The right quarters of the cows in two herds and