Merck
360481
Sigma-Aldrich
1,4-ジオキサン
ACS reagent, ≥99.0%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
別名:
ジエチレンオキシド, ジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
102551
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
356 °F
含みます
≤25 ppm BHT as stabilizer
expl. lim.
22 %
不純物
≤0.0016 meq/g Titr. acid
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.01% Carbonyl (as HCHO)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.005%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
転移温度
freezing point ≥11.0
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI Key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ジオキサンは、いくつかの化学反応で溶媒として一般的に使用される複素環式有機化合物です。塩素系溶媒の安定剤としても使用されます。
アプリケーション
1,4-ジオキサンは以下として使用できます:      
  • 還元試薬としてのNaBH4存在下でのCO2の還元官能基化によるアミンのN-メチル化における溶媒。      
  • 2-アルキニルベンズアミドのヒドロキシル水和アザ環化により3-ヒドロキシイソインドリン-1-オンを合成するための添加剤。
1,4-ジオキサン/エタノール/ギ酸溶媒系の混合物をリグニンの解重合に使用して、付加価値のあるフェノールモノマーを合成できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
360481-CH:
360481-6X500ML:4548173139548
360481-2.5L:
360481-2L:4548173139517
360481-1L:4548173139494
360481-4X2.5L:
360481-4L:
360481-4X2L:4548173261959
360481-3L:4548173261942
360481-500ML:4548173139531
360481-18L:4548173261935
360481-18L-CS:
360481-BULK:
360481-4X4L:4548173139524
360481-20L:4548173139500
360481-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Daniel J Williamson et al.
Nature protocols, 9(2), 253-262 (2014-01-11)
Technologies that allow the efficient chemical modification of proteins under mild conditions are widely sought after. Sortase-mediated peptide ligation provides a strategy for modifying the N or C terminus of proteins. This protocol describes the use of depsipeptide substrates (containing
Oxidation and biodegradability enhancement of 1,4-dioxane using hydrogen peroxide and ozone.
C D Adams et al.
Environmental science & technology, 28(11), 1812-1818 (1994-10-01)
Self-curable benzoxazine functional polybutadienes synthesized by click chemistry.
Kukut M, et al.
Designed Monomers and Polymers, 12(2), 167-176 (2009)
Kellan T Passow et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, 80(1), e101-e101 (2020-01-08)
4-Cyanoindole-2'-deoxyribonucleoside (4CIN) is a fluorescent isomorphic nucleoside analogue with superior spectroscopic properties in terms of Stokes shift and quantum yield in comparison to the widely utilized isomorphic nucleoside analogue, 2-aminopurine-2'-deoxyribonucleoside (2APN). Notably, when inserted into single- or double-stranded DNA, 4CIN
Christof Aellig et al.
ChemSusChem, 5(9), 1737-1742 (2012-07-05)
The dehydration of D-fructose to 5-hydroxymethylfurfural was studied under single-phase conditions in the low boiling solvent 1,4-dioxane at moderate temperatures in the presence of the solid acid-catalyst Amberlyst-15. The reaction was first examined and optimized under batch conditions, where it