Merck
383066
Sigma-Aldrich
過塩素酸鉛(II) 三水和物
ACS reagent, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(ClO4)2·3H2O
CAS番号:
分子量:
460.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
97.0-102.0% (ACS specification)
98%
形状
crystals
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
pH
3.0-5.0 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
SMILES記法
O.O.O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.3H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;;;/h2*(H,2,3,4,5);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Lead(II) perchlorate trihydrate is a perchlorate compound. It leads to protonation of the pyridyl group on interaction with pyridyldithiafulvene ligands.
アプリケーション
Lead(II) perchlorate trihydrate may be used in the synthesis of calix[4]arene thioamides and macrocyclic lead(II) complexes.
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383066-BULK:
383066-500G:4548173228013
383066-VAR:
383066-100G:4548173228006
383066-5G:4548173228020
文書ライブラリにアクセスする
Lower rim substituted p-tert-butyl calix [4] arene; Part 14. Synthesis, structures and binding studies of calix [4] arene thioamides.
Bochenska M, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 68(1-2), 75-83 (2010)
Pyridyldithiafulvene as N-ligand towards molybdenum carbonyl complexes and evidence of protonation through hydrolysis of lead perchlorate.
Guerro M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(7), 1367-1371 (2011)
Preparation and Crystal Structures of Silver (I), Mercury (II), and Lead (II) Complexes of Oxathia-Tribenzo-Macrocycles.
Siewe AD, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(3), 725-725 (2013)