Merck
425044
Sigma-Aldrich
次亜塩素酸ナトリウム 溶液
greener alternative
reagent grade, available chlorine 10-15 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO
CAS番号:
分子量:
74.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
認証
suitable for SM 4500 - NH3
蒸気圧
23.3 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
組成
available chlorine, 10-15%
反応適合性
reagent type: oxidant
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
10-15% (chlorine by Na2S2O3, titration)
bp
111 °C
密度
1.206 g/mL at 25 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChI Key
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は環境を配慮した酸化体であると考えられ、「より安全な溶媒および補助剤」としての価値が高まっています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
歯内治療の洗口液としての2.5%次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)溶液の検査が行われています。組織溶媒として提案されています。さまざまな濃度のNaOClの組織溶解能に対する時間および保存条件の影響が評価されています。
アプリケーション
次亜塩素酸ナトリウムは、触媒のTEMPOとともに、アルコールの酸化に用いられます。これは一般的に、3,3′-ビス(スルホナト)-4,4′-ビス(アセトアミド)アゾベンゼンナトリウムの合成に用いられます。
安定なN-オキシラジカルの触媒作用によるアルコールの漂白酸化のための環境により配慮した溶媒を目指して
免責事項
本製品は、米国EPAの連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法、欧州殺生物性製品規制、カナダの保健省病害虫管理規制局、トルコの殺生物性製品規制、韓国の消費者化学製品および殺生物剤安全性管理法(K-BPR)などの世界的な殺生物剤規制に基づく殺生物剤としての使用を意図したものではありません。
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
425044-BULK:
425044-VAR-D:
Q425044-VAR:
425044-250ML:
425044-18L:
425044-1L:
425044-VAR:
425044-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Melanie Hillion et al.
Scientific reports, 7(1), 1195-1195 (2017-04-28)
Mycothiol (MSH) is the major low molecular weight (LMW) thiol in Actinomycetes. Here, we used shotgun proteomics, OxICAT and RNA-seq transcriptomics to analyse protein S-mycothiolation, reversible thiol-oxidations and their impact on gene expression in Mycobacterium smegmatis under hypochlorite stress. In
Ruoyu Guo et al.
International journal of genomics, 2015, 484626-484626 (2015-06-13)
The marine dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides is responsible for harmful algal blooms in aquatic environments and has spread into the world's oceans. As a microeukaryote, it seems to have distinct genomic characteristics, like gene structure and regulation. In the present study
Ian Morrissey et al.
PloS one, 9(1), e86669-e86669 (2014-01-28)
To date there are no clear criteria to determine whether a microbe is susceptible to biocides or not. As a starting point for distinguishing between wild-type and resistant organisms, we set out to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) and
Effects of the algicides CuSO4 and NaOCl on various physiological parameters in the harmful dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides.
Ebenezer V, et al.
Journal of Applied Phycology, 26(6), 2357-2365 (2014)
B R Johnson et al.
Journal of endodontics, 19(1), 40-43 (1993-01-01)
Although the tissue solvent and bactericidal properties of sodium hypochlorite are well known, the effective shelf-life of prepared sodium hypochlorite solutions is not known. The stability of sodium hypochlorite is adversely affected by exposure to high temperature, light, air, and
資料
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.
細胞培養ラボの安全性を適切に維持する方法の概要:ラボのリスク評価、機材表面の消毒、バイオハザードや廃棄手順についてECACC handbook無料ダウンロード。
プロトコル
Cell culture protocol for proper aseptic technique to maintain a sterile environment and to prevent cell culture contamination. Free ECACC handbook download.
無菌環境を維持し、コンタミネーションを予防するための細胞培養プロトコルECACCハンドブックをダウンロード(無料)
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.