グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
98.0-102.0%
形状
powder
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.5-9 (25 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
arsenite (As2O3): ≤0.01%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI Key
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S9663-50G:4548173212029
S9663-BULK:
S9663-VAR:
試験成績書(COA)