Merck
137263
SAFC
トロメタミン
EMPROVE® EVOLVE
医薬品製造
別名:
トリス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H11NO3
CAS番号:
分子量:
121.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
EMPROVE® EVOLVE
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
適合性
suitable for manufacturing use
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tromethamine is a commonly used biological buffer which is also referred to as Tris or Trizma. Tris as a buffer has very broad usage in diagnostics and downstream purifications. The pKa of Tris is 7.77 which corresponds closely to a physiological pH of 7.36.Tromethamine is used in biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream), electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations. Tromethamine is especially useful in downstream purification processes.
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
1372639025:
1372639999:
1372630100-KC:
1372639012:
1372630100:
1372630003:
1372630000:
1372635000:
1372639050:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)