Merck
19359
Sigma-Aldrich
グルコースデヒドロゲナーゼ Pseudomonassp. (シュードモナス)由来
greener alternative
powder, white, ≥200 U/mg
別名:
GDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Pseudomonas spp.)
品質水準
フォーム
powder
比活性
≥200 U/mg
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
white
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
−20°C
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、バイオ燃料電池研究に使用したときに、高いエネルギー効率および廃棄物削減効果が得られるように改良されています。詳細な情報については、Biofilesの記事をご覧ください。
アプリケーション
Pseudomonas 由来のグルコース脱水素酵素は、フローインジェクション分析検出の一部として、グルコースの酸化に使用されています。 また、乳酸脱水素酵素によるピルビン酸の除去において、消費されたニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)の再生にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
細菌において、膜結合型のグルコース脱水素酵素は、グルコースのグルコン酸への変換を触媒します。ピロロキノリンキノンを補酵素として使用します。細胞内のグルコース脱水素酵素は、この補酵素を欠いています。これは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)依存的な酵素です。
単位の定義
1 unitは、pH 8.0、37°C、1分間で、1 μmolのβ-D-グルコースをD-グルコノ-δ-ラクトンに酸化する酵素量に相当します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19359-10MG-F:
19359-BULK-F:
19359-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rastislav Monošík et al.
Enzyme and microbial technology, 50(4-5), 227-232 (2012-03-16)
Amperometric glucose biosensors utilizing commercially available FAD-dependent glucose dehydrogenases from two strains of Aspergillus species are described. Enzymes were immobilized on nanocomposite electrode consisting of multi-walled carbon nanotubes by entrapment between chitosan layers. Unlike the common glucose oxidase based biosensor
Basic Biotechnology, 370-370 (2006)
Busisiwe V Twala et al.
Enzyme and microbial technology, 50(6-7), 331-336 (2012-04-17)
The use of enzymes in industrial applications is limited by their instability, cost and difficulty in their recovery and re-use. Immobilisation is a technique which has been shown to alleviate these limitations in biocatalysis. Here we describe the immobilisation of
Akasit Siriphongphaew et al.
Applied microbiology and biotechnology, 95(2), 357-367 (2012-05-05)
Oxygenases-based Escherichia coli whole-cell biocatalyst can be applied for catalysis of various commercially interesting reactions that are difficult to achieve with traditional chemical catalysts. However, substrates and products of interest are often toxic to E. coli, causing a disruption of
Stefano Ferri et al.
Journal of diabetes science and technology, 5(5), 1068-1076 (2011-10-27)
The evolution from first-generation through third-generation glucose sensors has witnessed the appearance of a number of very diverse oxidoreductases, which vary tremendously in terms of origin, structure, substrate specificity, cofactor used as primary electron acceptor, and acceptable final electron acceptor.