Merck
23479
Sigma-Aldrich
亜硝酸塩/硝酸塩アッセイキット、比色法
used for detection of nitric oxide metabolites
別名:
硝酸塩/亜硝酸塩アッセイキット、比色法
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
使用法
sufficient for 100 assays
適合性
passes test for application
保管温度
2-8°C
アプリケーション
一酸化窒素(NO)は、ガス状の常磁性ラジカルであり、生物学的システムにおいて非常に重要かつ万能な伝達分子です。NO は L-アルギニンに NO シンターゼ(NOS)が作用して合成されます。内皮由来弛緩因子(EDRF)および抗血小板物質として特定されています。好中球に由来する神経伝達物質および活性マクロファージからの細胞毒性物質としての働きもあります。一酸化窒素の生物系内での分子としての作用は様々ですが、最も重要な役割はグアニル酸シクラーゼの活性化です。
グリース法は NO 濃度測定のための最も一般的かつ簡便な方法の一つです。グリース法のメカニズムは、スルファニルアミドと NO2 から生じるジアゾニウム種間のアゾカップリングによるナフチルエチレンジアミンの生成に要約されます。NO2/NO3 測定キットはこれらの色素、硝酸還元酵素、酵素補助因子、バッファーおよび標準溶液として NO2、NO3 溶液を含みます。そのため、すべての NO 代謝物がこのキットによって簡単に検出できます。適している NO2 検出範囲は 10~100 µM です。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • NaNO2 Standard Solution (100 mM) 1 bottle
  • NaNO3 Standard Solution (100 mM) 1 bottle
  • Buffer solution (20 mM, pH 7.6) 1 bottle
  • Nitrate reductase (lyophilized) 1 bottle
  • Enzyme Co-factor (lyophilized) 1 bottle
  • Griess Reagent A 1 bottle
  • Griess Reagent B 1 bottle
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Junyao Yang et al.
Experimental cell research, 363(2), 262-270 (2018-01-22)
The X-box binding protein 1 (XBP1) is a pivotal transcription factor in the endoplasmic reticulum stress response. Our previous studies have proven that XBP1 is involved in vascular endothelial growth factor (VEGF)-mediated endothelial cell (EC) proliferation and angiogenesis. In this
Mohamed Raâfet Ben Khedher et al.
Lipids in health and disease, 16(1), 241-241 (2017-12-14)
Vasculogenic erectile dysfunction (VED) is considered as a common complication among people with type 2 diabetes (T2D). We tested whether changes in fatty acid (FAs) classes measured in erythrocytes are associated with increased risk of diabetic VED along with related
Fredrik Sjövall et al.
PloS one, 9(5), e97673-e97673 (2014-05-16)
The levels of nitric oxide (NO) and various cytokines are known to be increased during sepsis. These signaling molecules could potentially act as regulators and underlie the enhancement of mitochondrial function described in the later phase of sepsis. Therefore, we
Othman A Al-Shboul et al.
Biomedical reports, 9(6), 511-516 (2018-12-14)
Previous studies have shown that progesterone could inhibit muscle contraction in various sites of the gastrointestinal tract. The underlying mechanisms responsible for these inhibitory effects of progesterone are not fully known. The aim of the current study was to investigate
Jinlong Zhu et al.
The Journal of nutrition, 145(10), 2212-2220 (2015-08-21)
Early pregnancy loss is a major concern in humans and animals. N-carbamylglutamate (NCG) has been found to enhance embryonic survival during early pregnancy in rats. However, little is known about the key factors in the endometrium involved in the improvement