品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EP336, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (445R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (445R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (445R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (445R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (445R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (445R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (445R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (445R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (445R-18-RUO)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
アイソタイプ
IgG
コントロール
Ewing’s sarcoma, pancreas
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
nuclear
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
物理的形状
調製ノート
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
445R-16-RUO:
445R-18-RUO:
445R-16:
445R-14:
445R-15-RUO:
445R-12:
445R-17-RUO:
445R-14-RUO:
445R-17:
445R-13:
445R-18:
445R-15:
445R-11:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)