由来生物
(Streptococcus equi)
品質水準
フォーム
powder or crystals
分子量
~1.5-1.8 x 10E6 Da
不純物
≤1% protein
色
white
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)O[C@@H]2C([O-])=O
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
詳細
アプリケーション
- メタクリル酸無水物との併用による架橋性メタクリル化HAハイドロゲル(Coll-MeHA)の合成
- リン酸緩衝生理食塩水(PBS)槽を交換して潤滑剤組成を変えるためのPBS
- 潤滑剤がヒト変形性関節症(OA)軟骨の境界潤滑に与える効果を調べるための潤滑剤の調製
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
53747-VAR:
53747-1G:
53747-10G:
53747-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.