Merck
84429
Sigma-Aldrich
Hydrochloric acid
~6 M in H2O, for amino acid analysis
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
塩酸 溶液, ~6 M in H2O, for amino acid analysis
グレード
for amino acid analysis
品質水準
蒸気圧
190 mmHg ( 25 °C)
形状
liquid
品質
ampule
アナライトの化学物質クラス
amino acids
濃度
5900-6100 mmol/L (alkalimetric)
~6 M in H2O
pH
<1
bp
100 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.050-1.150 g/cm3
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品は、塩酸の6M水溶液です。塩酸は強い鉱酸です。アロキサン(ヘキサヒドロピリミジン-2,4,5,6-テトロン)および塩化アルミニウム水和物の合成に関与します。
アプリケーション
塩酸は以下の研究で使用されます:
  • シアル酸定量に有用なオルシノール塩酸(Bialの試薬)の調製。
  • キチンの加水分解。
  • 塩化アンモニウムの調製。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84429-VAR:
84429-10X2ML:4548173273600
84429-2ML:
84429-BULK:
84429-1EA:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
塩酸 溶液 for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(HCl) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
Supelco
1.09911
塩酸 溶液
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 52-52 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 46-46 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 65-65 (1994)
THE HYDROLYSIS OF CHITIN BY CONCENTRATED HYDROCHLORIC ACID, AND THE PREPARATION OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT SUBSTRATES FOR LYSOZYME.
J A RUPLEY
Biochimica et biophysica acta, 83, 245-255 (1964-11-01)
Quantitative estimation of sialic acids. II. A colorimetric resorcinol-hydrochloric acid method.
L SVENNERHOLM
Biochimica et biophysica acta, 24(3), 604-611 (1957-06-01)