安全性情報
96003
Supelco
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 10 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.25
グレード
analytical standard
品質水準
形状
aqueous suspension
濃度
2.5% (solids)
粒径
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
蛍光検出
λex 540 nm; λem 584
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rhodamine B-labeled, melamine resin-based microparticles (size: 10 μm) are a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
Also used in:
  • fluorescence imaging applications
  • optical sectioning studies of high-and-low-frequency (HiLo) microscope
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • delivered in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96003-VAR-F:
96003-5ML-F:
96003-BULK-F:
96003-10ML-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Volumetric HiLo microscopy employing an electrically tunable lens
Philipp K, et al.
Optics Express, 24(13) (2016)
Light focusing through scattering media via linear fluorescence variance maximization, and its application for fluorescence imaging
Daniel A, et al.
Optics Express, 27(15) (2019)
資料
蛍光標識されたマイクロ粒子は、フローサイトメトリー、共焦点レーザー走査顕微鏡法、および光散乱装置で標準物質として役立ちます。
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..