分子量
antigen ~200 kDa
化学種の反応性
canine, mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000 using mouse liver sections.
indirect immunofluorescence: 1:500 using MDCK cells and cultured human HepG2 cells.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using extract of rat brain
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLLT4(4301)
mouse ... Mllt4(17356)
rat ... Mllt4(26955)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunofluorescence experiments
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
A0349-25UL:
A0349-.2ML:
A0349-BULK:
A0349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)