Merck
A1879
Sigma-Aldrich
L-2-アミノ酪酸
≥99% (titration), suitable for ligand binding assays
別名:
L-α-アミノ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO2
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
1720935
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-2-アミノ酪酸, ≥99% (titration)
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • SLE の早期診断と疾患活動性に役立つ新たなバイオマーカーの特定と検証を目的とした、標的メタボロミクスと機械学習の併用:この研究では、標的メタボロミクスにおいて L-2-アミノ酪酸を利用し、全身性エリテマトーデス(SLE)の予測精度を高めました。これは自己免疫疾患診断における重要な進歩です(Liang J et al., 2024)。
  • アルコールアミンがイオン液体中のリグノセルロース系バイオマスからのセルロースの分画を促進:この研究では、バイオマス変換プロセスにおける L-2-アミノ酪酸の利用に焦点を当て、より効率的なバイオ燃料生産技術への洞察を提供しています(Zhu Y et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1879-250MG:
A1879-VAR:
A1879-BULK:
A1879-5G:
A1879-1G:
2530015:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carl Henrik Görbitz
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 66(Pt 2), 253-259 (2010-03-23)
The crystal structure of L-2-aminobutyric acid, an L-alanine analogue with an ethyl rather than a methyl side chain, has proved elusive owing to problems growing diffraction quality crystals. Good diffraction data have now been obtained for two polymorphs, in space
Danica P Galonić et al.
Nature chemical biology, 3(2), 113-116 (2007-01-16)
Enzymatic incorporation of a halogen atom is a common feature in the biosyntheses of more than 4,500 natural products. Halogenation of unactivated carbon centers in the biosyntheses of several compounds of nonribosomal peptide origin is carried out by a class
Izumi Kawabata et al.
Nature communications, 3, 722-722 (2012-03-08)
Synaptic remodelling coordinated with dendritic growth is essential for proper development of neural connections. After establishment of synaptic contacts, synaptic junctions are thought to become stationary and provide fixed anchoring points for further dendritic growth. However, the possibility of active
Francesco Gasparrini et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(2), 522-534 (2007-12-22)
The structure, stability, and reactivity of proton-bound diastereomeric [M x H x A]+ complexes between some amino acid derivatives (A) and several chiral tetra-amide macrocycles (M) have been investigated in the gas phase by ESI-FT-ICR and ESI-ITMS-CID mass spectrometry. The
Cornelia Reimmann et al.
Journal of bacteriology, 186(19), 6367-6373 (2004-09-18)
In Pseudomonas aeruginosa, the antibiotic dihydroaeruginoate (Dha) and the siderophore pyochelin are produced from salicylate and cysteine by a thiotemplate mechanism involving the peptide synthetases PchE and PchF. A thioesterase encoded by the pchC gene was found to be necessary