Merck
A3574
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
別名:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品名
アクリルアミド/ビスアクリルアミド, 30% 溶液, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
原料比
29:1
テクニック
electrophoresis: suitable
適合性
suitable for electrophoresis
その他の活性
Protease, none detected
保管温度
2-8°C
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリアクリルアミドゲルは、アクリルアミドとビスアクリルアミドを用いて調製され、ビスアクリルアミドが架橋剤となります。もう一方のアクリルアミドは水溶性モノマーであり、透明で安定な不溶性ゲルの形成を助けます。
アプリケーション
これらの30%(w/w)アクリルアミド/ビス‐アクリルアミド溶液は、最も一般的な比率としてタンパク質や核酸電気泳動に利用できます。濃度は、アクリルアミドおよびビスアクリルアミド両方の全重量に基づいています。
アクリルアミド/ビスアクリルアミド30%溶液は、ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)ゲル電気泳動において、4%濃縮ゲルと10%分離ゲルの作製の構成成分として使用されています。また、フォトパターニング法によるポリアクリルアミドリド作製の前駆体としても使用されています。
調製ノート
電気泳動グレ-ドのアクリルアミドとビスアクリルアミドを超純水で調製した溶液です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3574-100ML:4548173185514
A3574-5X100ML:4548173185521
A3574-PH:
A3574-5L:4548173224534
A3574-100ML-PW:
A3574-VAR:
A3574-5L-PW:
A3574PROC:
A3574-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Separation and Detection of Phosphorylated and Nonphosphorylated BvgA, a Bordetella pertussis Response Regulator, in vivo and in vitro
Chen Q, et al.
Bio-protocol, 3(22) (2013)
Subcellular western blotting of single cells
Yamauchi KA and Herr AE
Microsystems & Nanoengineering, 3, 16079-16079 (2017)
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Thi Cuc Mai et al.
Scientific reports, 10(1), 5724-5724 (2020-04-03)
Communication technologies based on radiofrequency (RF) propagation bring great benefits to our daily life. However, their rapid expansion raises concerns about possible impacts on public health. At intensity levels below the threshold to produce thermal effects, RF exposure has also
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
Raymond S and Wang YJ
Analytical Biochemistry, 1(4-5), 391-396 (1960)