Merck
A4882
Sigma-Aldrich
6-チオグアニン
≥98%
別名:
2-アミノ-6-プリンチオール, 2-アミノ-6-メルカプトプリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5S
CAS番号:
分子量:
167.19
Beilstein:
157765
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
InChI
1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChI Key
WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-チオグアニンは、プリン環のN-7に水素結合したグアニンの変異体です。それがシトシンと連合することによって塩基スタッキングの寸法が変わります。炎症性腸疾患(IBD)の治療に6-チオグアニンを使用することは、肝臓内の結節性再生性過形成(NRH)に寄与します。
アプリケーション
6-チオグアニンは、
  • 大腸癌細胞株HCT116にオートファジーとアポトーシスを引き起こすために、
  • チャイニーズ・ハムスター肺線維芽細胞培養V79内の突然変異および生存アッセイの選択マーカーとして
  • 4T1-luc細胞のクローン原性肺転移アッセイの選択マーカーとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
天然プリン塩基として同一経路でリボシル化、リン酸化されます。ヌクレオチドとして、核酸合成に関与する様々な細胞プロセスを阻害します。白血病の治療に有効であるとして、長く使用されています。
白血病の治療に使用される代謝拮抗薬。 酵素ヒポキサンチン-グアニン・ホスホリボシルトランスフェラーゼを巡ってヒポキサンチンおよびグアニンと競争します。これは、プリン・ヌクレオチドの発生に重要なステップに触媒作用を及ぼします。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A4882-1G:
A4882-100MG:
A4882-5G:
A4882-VAR:
A4882-250MG:
A4882-500MG:
A4882-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Crystal and molecular structure of 6-thioguanine
Bugg CE and Thewalt U
Journal of the American Chemical Society, 92(25), 7441-7445 (1970)
Delayed effects of accelerated heavy ions on the induction of HPRT mutations in V79 hamster cells
Blaha P, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 803(46), 35-41 (2017)
6-thioguanine can cause serious liver injury in inflammatory bowel disease patients
Dubinsky MC, et al.
Gastroenterology, 125(2), 298-303 (2003)
Tumor-suppressor inactivation of GDF11 occurs by precursor sequestration in triple-negative breast cancer
Bajikar SS, et al.
Developmental Cell, 43(4), 418-435 (2017)
Interconnections between apoptotic and autophagic pathways during thiopurine-induced toxicity in cancer cells: the role of reactive oxygen species
Chaabane W and Appell ML
Testing, 7(46), 75616-75616 (2016)