Merck
AXYMCT060V
マイクロチューブ
size 0.6 mL, violet, pkg of 10x1000tubes/cs
別名:
centrifuge tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
メーカー/製品名
Axygen Inc MCT-060-V
Corning
包装
pkg of 10x1000tubes/cs
サイズ
0.6 mL
violet
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)