物質
cap (snap cap)
conical bottom tube
polypropylene
polypropylene cap
無菌性
sterile
特徴
RNase and DNase free
endotoxin free
graduations
メーカー/製品名
Axygen Inc MCT-150-C-S
Corning
包装
pkg of 10x250tubes/cs
サイズ
1.5 mL
色
clear
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (centrifugation)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- MaxyClear microtubes are manufactured using virgin polypropylene.
- Available with a snap cap that ensures an efficient seal for sample protection.
- Frosted surface for labeling.
- A piercing port in the center of the cap allows easy access to samples by syringes.
- Free of RNase/DNase and nonpyrogenic.
- Maximum G-force is 14,000 RCF
- Certified boil-proof.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック