物質
conical bottom white polypropylene wells
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-384-LC480-W
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
最大容量
30 μL
サイズ
384 wells
有効容積
30 μL
色
white
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Axygen® PCR microplate is ideal for use with Roche Light Cycler 480 system.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Includes Ultra Clear sealing film.
- A printed alphanumeric grid enables well identification.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LightCycler is a registered trademark of Roche
Roche is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)