Merck
AXYPCR96M2HSC
PCR増幅プレートマイクロプレート
half skirt with a single notch, size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
conical bottom wells
サイズ:
96 wells
ウェル容積:
200 μL
物質
conical bottom wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
Half skirt
メーカー/製品名
Axygen Inc PCR-96M2-HS-C
Corning
包装
pkg of 5x10plates/cs
サイズ
96 wells
ウェル容積
200 μL
clear
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® 96 well half skirt PCR microplate is ideal for use with standard thermal cycling, plus ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 and ABI sequencing units systems.
  • Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
  • Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
  • Sealing options : Strip caps, Axymat, or sealing film.
  • Single notch corner.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)