Merck
AXYPDW11C
ディープウェルプレート
size 96 wells, size 1.1 mL, pkg of 10x5plates/cs
別名:
Pipette tips for Velocity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質:
clear bottom
conical bottom wells
サイズ:
1.1 mL
96 wells
物質
clear bottom
conical bottom wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
メーカー/製品名
Axygen Inc P-DW-11-C
Corning
包装
pkg of 10x5plates/cs
サイズ
1.1 mL
96 wells
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)