Merck
AXYST200SSX
スクリューキャップチューブ、キャップなし、円錐形底、自立型
size 2.0 mL, amber, pkg of 8x500caps/cs
別名:
スクリューキャップチューブ、キャップなし、円錐形底、自立型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
conical bottom tube (standing)
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
Axygen Inc ST-200-SS-X
Corning
包装
pkg of 8x500caps/cs
サイズ
2.0 mL
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は中国のみでのご提供となります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)