Merck
AXYT400L
MAXYMum Recovery®ウルトラマイクロピペットチップ
for Eppendorf®, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs
別名:
pipet tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
メーカー/製品名:
Axygen Inc T-400-L
Corning
サイズ:
0.5-10 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
包装:
pkg of 20x1000tips/cs
物質
clear
無菌性
non-sterile
特徴
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
メーカー/製品名
Axygen Inc T-400-L
Corning
包装
pkg of 20x1000tips/cs
サイズ
0.5-10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)