Merck
B0408
Sigma-Aldrich
Nalgene®遠心分離ボトル、Style 3122
nominal capacity 250 mL
別名:
Nalgeneボトル, ポリカーボネートボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
polycarbonate
round bottle
screw top cap (Sealing)
translucent bottle
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
ジョイント
Joints threaded neck (29)
特徴
RCF 27,500 × g
with cap (sealing)
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Nalgene® 3122-0250
パラメーター
27500 × g max. RCF
ボトル 直径× L
61.77 mm × 125.2 mm
公称容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Nalgene®遠心分離用ボトルは、大容量細胞採集、ペレット形成、タンパク質精製、および生物学的/化学的サンプルの低速遠心分離に使用されます。
  • 半透明ーサンプルの視認性の向上のため。
  • 底部の球形デザインにより、ペレットの形成および回収が容易です。
  • 優れた機械的特性を有し、頑丈です。
  • オートクレーブ可能ーこのボトルは+121℃の温度まで耐えます。
  • 適切な性能を発揮させるためには、ボトルは全容量の80%以上に充てんしなければなりません。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1