Merck
B4930
Sigma-Aldrich
キャピラリー電気泳動ランニングバッファー (10×)
for automated DNA sequencing
別名:
Running Buffer, Sequencing Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
タイプ
for automated DNA sequencing
形状
liquid
テクニック
DNA sequencing: suitable
保管温度
room temp
アプリケーション
キャピラリー電気泳動ランニング緩衝液(10倍)は、キャピラリー電気泳動による自動配列決定に使用されています。
特徴および利点
  • ABI Prism 3700 DNAアナライザーおよびMolecular Dynamics MegaBACEキャピラリー電気泳動装置に対応します
  • すべてのバッチに一貫性と高い性能を提供します
  • 室温で安定するため、輸送や保管に便利です
  • Performance-Optimized Polymer 6(POP6)で試験済みで、よく機能します
  • 優れた費用効率 - 大きな価値のある高品質の緩衝液です
  • すべてのロットに品質保証試験を行うため、キャピラリー電気泳動による配列決定に適したpH、電導度および性能が保証されます
  • プラスチックボトル入りで取り扱いが容易です
  • 充填量は1、4、20 Lのほか、特注も選択できます
調製ノート
製品は、使用前に1倍に希釈する必要があります。10倍キャピラリー電気泳動バッファー溶液1ボリュームを、9ボリュームの脱イオン水に添加します。容器の上部を覆い、反転させて1倍溶液を混合してください。
その他情報
キャピラリー電気泳動バッファーは実験室用途に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B4930-20L:4548174011881
B4930-4L:4548174011898
B4930PROC:
B4930-1L:4548174011874
B4930-1L-PW:
B4930-VAR:
B4930-200L:
B4930-PH:
B4930-BULK:
B4930-20L-PW:
B4930-4L-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wolf-Matthias Leeder et al.
Bio-protocol, 11(5), e3935-e3935 (2021-04-03)
Gene expression within the mitochondria of African trypanosomes and other protozoan organisms relies on a nucleotide-specific RNA-editing reaction. In the process exclusively uridine (U)-nucleotides are site-specifically inserted into and deleted from sequence-deficient primary transcripts to convert them into translatable mRNAs.