物質
epoxy-coated (steel)
特徴
Holds 30 x 60 mm dishes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18979-0002
サイズ
76x229x127 mm
適合性
for use with Contact Plate and Petri Dishes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
- Prevents accidents during transport
- Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック