Merck
BCK488-IV-IM-M
Sigma-Aldrich
In Vivo EdU Clickキット 488
sufficient for 100 assays, Kit size M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.22
蛍光検出
λex 496 nm; λem 516 nm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Baseclick EdU In Vivo Kitは、BrdUおよび[3H]チミジンアッセイに代わる動物全体での細胞増殖を検出する優れた方法を提供し、毒性影響はありません。EdU(5-エチニル-2′-デオキシウリジン)はチミジンのヌクレオシド類縁体であり、活性DNA合成中にDNAへ取り込まれます。BrdUアッセイとは対照的に、EdU In Vivo Assayは抗体ベースではないため、取り込まれたヌクレオシドの検出にDNA変性を必要としません。代わりに、EdU In Vivo Kitでは検出にクリックケミストリーを利用して、さまざまな色素蛍光を計測します。さらに、効率化された検出プロトコールにより、総ステップ数が減少し、合計時間も大幅に削減されます。簡易的なクリックケミストリーによる検出手順は30分以内に完了し、コンテンツの多重化およびコンテキストが豊富な結果と互換性があります。本in vivoキットは、次の3つのBaseclick社製EdU細胞増殖キットのいずれかと組み合わせる観点から設計されています。
1. イメージングキット(BCK-IV-IM)
2. フローサイトメトリーキット(BCK-IV-FC)
3. ハイスループットスクリーニング – HTSキット(BCK-IV-HTS)
上記のキットは、選択する色素と使用する動物モデルに適したEdU含有量とともに選択できます。
次の表に示すように、使用する動物モデルまたはテストする動物数に応じて、EdU含有量が増加する3つのキットサイズS、M、およびLから選択できます。
キットサイズ EdUの含有量
S 50 mg
M 500 mg
L 1,000 mg
アプリケーション
in vivo、イメージング
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolai J Wewer Albrechtsen et al.
Cell reports, 17(11), 2845-2856 (2016-12-16)
Incretin-based therapies are widely used for type 2 diabetes and now also for obesity, but they are associated with elevated plasma levels of pancreatic enzymes and perhaps a modestly increased risk of acute pancreatitis. However, little is known about the
Yongmao Yu et al.
Journal of immunological methods, 350(1-2), 29-35 (2009-08-04)
T lymphocyte proliferations can be measured by [(3)H]thymidine incorporation. However, many labs avoid this technique because of the need to use radioactive substrates. In addition, [(3)H]thymidine incorporation method does not permit simultaneous characterization of the proliferating cells. We developed the
Fatemah Chehrehasa et al.
Journal of neuroscience methods, 177(1), 122-130 (2008-11-11)
Labelling and identifying proliferating cells is central to understanding neurogenesis and neural lineages in vivo and in vitro. We present here a novel thymidine analogue, ethynyl deoxyuridine (EdU) for labelling dividing cells, detected with a fluorescent azide which forms a