物質
PC membrane
詳細
cellGrade(TM) plus
無菌性
sterile
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
BRAND 782846
サイズ
6 well
ポアサイズ
3 μm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Innovative cell culture plates and inserts for manual and automatic cell and tissue culture. The BRANDplates® Insert System, developed in conjunction with the Fraunhofer company, offers an innovative expansion to BRAND′s existing cell culture product range. It consists of two different cell culture plates and two designs of cell culture inserts that can be combined in different configurations.PS cellGrade™ plus surface, sterile, strip of 4 inserts (divisible).BIO-CERT® CELL CULTURE QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and non cytotoxic
法的情報
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
cellGrade is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)