Merck
C112040
Sigma-Aldrich
DMT-dC(tac) ホスホロアミダイト
configured for MerMade
別名:
DMT-dC(tac)アミダイト, N-[2-[4-(1,1-ジメチルエチル)フェノキシ]アセチル]-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-デオキシシチジン, 3′-[2-シアノエチル-N,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H62N5O9P
CAS番号:
分子量:
920.04
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for MerMade
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI
1S/C49H58N5O7P/c1-35(2)54(36(3)4)62(59-31-17-29-50)61-42-32-46(53-30-28-44(52-47(53)56)51-45(55)34-57-41-26-24-37(25-27-41)48(5,6)7)60-43(42)33-58-49(38-18-11-8-12-19-38,39-20-13-9-14-21-39)40-22-15-10-16-23-40/h8-16,18-28,30,35-36,42-43,46H,17,31-34H2,1-7H3,(H,51,52,55,56)/t42-,43+,46+,62?/m0/s1
InChI Key
NHKNJNORWFDRBB-ROEGVEHFSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C112085-06:4548173276663
C112028-01:4548173276625
C112040-6X5G:
C112040-10G:
C112085-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)