Merck
C3983
Sigma-Aldrich
Scienceware®クローニングシリンダー、ポリスチレン
I.D. × H 6.4 mm × 8 mm
別名:
cloning cylinder, cloning equipment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106618
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37847-0200
内径 × H
6.4 mm × 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロ-ンを単離するために、シリンダ-の底縁に滅菌したグリ-ス(別売り)を塗り、逆さにして、選択したクロ-ンにかぶせます。独立したチャンバ-になるため、トリプシン処理し、クロ-ンのコロニ-を回収することができます。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® stopcock grease
BR61610
BRAND® stopcock grease