物質
PET bottle
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
無菌性
sterile
特徴
cap
graduations
包装
pack of 24 ea
case of 96
メーカー/製品名
Corning 431730
ボトルネック直径
18 mm
キャパシティ
60 mL
サイズ
× 81 x 40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)