キャパシティ
~100 mL/ft
ポアサイズ
2000 NMWCO
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポアサイズを小さくするためにベンゾイル化したセルロ-スチュ-ブです。分子量が2,000より大きい化合物から、分子量が1,200以下の化合物を分離するために有用です。
包装
保存剤として0.002% 1-ヒドロキシピリジン-2-チオンを含む水のパックに入って提供されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D7884-1FT-PW:
D7884-10FT:
D7884-BULK:
D7884-VAR:
D7884-5FT:
D7884-5FT-PW:
D7884PROC:
D7884-1FT:
D7884-PH:
D7884-10FT-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food science and biotechnology, 29(7), 987-996 (2020-06-26)
This study was conducted with an aim to produce a novel water-soluble fiber (WSF) by enzymatic hydrolysis of perilla seed meal (PSM), which could be used as a functional food material. The cellulose fraction (CF) and hemicellulose fraction (HF) derived
関連コンテンツ
Dialysis Tubing