Merck
EP0030119851
Eppendorf® Cuvette Rack
Holds 30 x cuvettes, 3 rows of 10 wells each, pkg of 2 pieces, white, Autoclavableautoclavable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.11
物質
polypropylene
特徴
3 rows of 10 wells each
Autoclavable
autoclavable
Holds 30 x cuvettes
包装
pkg of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 30119851
white
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG