Merck
F5888
Sigma-Aldrich
Carestream® BioMax® XARフィルム
別名:
autoradiography film, xray film
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105341
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 50 ea individually packaged
サイズ
5 in. (13 cm) × 7 in. (18 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルムシートは1枚ずつ個別に遮光包装されています。高エネルギー放射体を用いると、露光カセットやホルダーを使用せずに包装を通してフィルムが直接露光する可能性があります。
  • 透明基盤の両面がエマルジョンコートされています。
  • 化学発光用に推奨。
  • 高エネルギーまたは低エネルギー同位体を用いたオートラジオグラフィー用に極めて多目的で使用可能。
  • 低エネルギー同位体を用いる場合、スクリーンを増感すると感度を向上させることができます。
  • 暗室内でフィルムを扱う場合は、コダック株式会社のLEDセーフライト暗室用照明が推奨されます。
  • XARフィルムは、パッケージが異なるだけで、内容はすべて同じです。
脚注
Kodak X-OMAT ARフィルムが再構築されてBioMax XARフィルムになりました。
法的情報
BioMax is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Carestream is a registered trademark of Carestream Health, Inc.
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
文書ライブラリにアクセスする
Eri Takeda et al.
PloS one, 6(11), e27815-e27815 (2011-11-24)
Vpr, an accessory protein of human immunodeficiency virus type 1, is a multifunctional protein that plays an important role in viral replication. We have previously shown that the region between residues 17 and 74 of Vpr (Vpr(N17C74)) contained a bona
資料
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
分子生物学者がメンブレン(膜)に結合したタンパク質または核酸のサンプルを検出するために使用されるさまざまな方法のプロトコルと背景説明