物質
canted neck polystyrene flask
screw top blue high-density polyethylene cap (vent)
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
with cap
包装
case of 30 ea (6 packs x 5 flasks)
メーカー/製品名
Nunc 159920
フラスコ有効容積
55 mL
表面積
175 cm2
フィッティング
33 mm cap
結合型
Nunclon Delta surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunc® EasYFlasks™(Nunclon®Δ処理サーフェス)
- Nunclon®Δ処理済み、またはポリ-D-リジンもしくはI型コラーゲンによりコート(表面の細胞付着性を確保、増殖を促進)
- 増殖表面の隅々までアクセス可能
- 人間工学的なキャップで、1/3回転で開閉
- インキュベーターで積み重ねていても、"Y"マークにより通気位置の目視確認が可能
- 両側面に容量目盛付き
- キャップは通気/閉鎖型、フィルター型を使用可能
- いずれの包装にもキャップを追加
法的情報
EasYFlasks is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries