Merck
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
別名:
Gly-Phe-pNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N4O4
CAS番号:
分子量:
342.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
InChI Key
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
基質
カセプシンCの発色性基質。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G0142-VAR:
G0142-250MG:
G0142-100MG:
G0142-25MG:
G0142-BULK:
G0142-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)