アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI Key
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
基質
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1135-5G:
G1135-10G:
G1135-1G:
G1135-25G:
G1135-100MG:
G1135-BULK:
G1135-250MG:
G1135-500MG:
G1135-VAR:
試験成績書(COA)