Merck
G5001
Sigma-Aldrich
DL-グリセルアルデヒド
≥90% (GC)
別名:
α,β-Dihydroxypropionaldehyde, 2,3-Dihydroxypropanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
powder
white to off-white
mp
145  °C ((293 °F ))
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]C(=O)C(O)CO
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2
InChI Key
MNQZXJOMYWMBOU-UHFFFAOYSA-N
詳細
グリセルアルデヒドはシンプルな単糖です。炭素原子の数とカルボニル基の種類に基づき、グリセルアルデヒドは三炭糖のサブグループに属します。無色で甘味のある化合物です。
アプリケーション
DL-グリセルアルデヒドは以下のことに使用されています:
  • 結晶化溶液の調製における調節試薬として
  • アルドース還元酵素活性測定用の基質として
  • GAPDH(グリセルアルデヒド 3-リン酸デヒドロゲナーゼ)の比活性測定用 d/l-グリセルアルデヒドストックの調製
生物化学的/生理学的作用
グリセルアルデヒドは、効果的な架橋剤として使用され、毒性はないと考えられています。解糖系やペントースリン酸経路など、幾つかの代謝経路の中間体です。
その他情報
DL-グリセルアルデヒドは、アルドース還元酵素の基質です。
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5001-1G:
G5001-VAR:
G5001-5G:
G5001-BULK:
G5001-500MG:
G5001-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiarui Sun et al.
Research in veterinary science, 109, 135-141 (2016-11-29)
Several studies have found that melamine causes damage to the testes, epididymis and sperm. However, few studies have investigated the effect of melamine on the synthesis of testosterone, which plays an import role in testicular development and spermatogenesis. In present
In-Geun Ryoo et al.
Redox biology, 17, 246-258 (2018-05-08)
Cluster of differentiation 44 (CD44) is the most common cancer stem cell (CSC) marker and high CD44 expression has been associated with anticancer drug resistance, tumor recurrence, and metastasis. In this study, we aimed to investigate the molecular mechanism by
Yuka Hiroshima et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(2), 1591-1603 (2017-08-05)
Accumulation of advanced glycation end-products (AGEs) in periodontal tissues of patients with diabetes mellitus aggravates periodontitis, but the mechanisms are unknown. Calprotectin, a heterocomplex of S100A8 and S100A9 proteins, is a constitutive cytoplasmic component of healthy gingival epithelial cells. This
René L Jacobs et al.
Molecular genetics and metabolism, 120(4), 325-336 (2017-03-16)
Classical homocystinuria (HCU) due to inactivating mutation of cystathionine β-synthase (CBS) is a poorly understood life-threatening inborn error of sulfur metabolism. A previously described cbs-/- mouse model exhibits a semi-lethal phenotype due to neonatal liver failure. The transgenic HO mouse
Stabilization of scleral collagen by glycerol aldehyde cross-linking
N.A.Danilov, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1780(5), 764-772 (2008)