物質
colorless
silicone (on glass)
無菌性
sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 104412
L × W
12 mm × 12 mm
ウェル面積
1.44 cm2
ウェル
15
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Grace Bio-Labs MultiSlip™インサートは、 8 番(18 mm x 18 mm) または15番(12 mm x 12 mm)の1.5ドイツ製カバーグラスを備えており、滅菌済みでそのまま細胞培養アプリケーション用の86 mm x 128 mmの培養プレートに使用できます。染色と洗浄は、プレート中のMultiSlipインサートで行うことが可能であり、またシリコーン基板とくっついたカバーグラスはそれぞれ取りはずして顕微鏡グラススライドに貼り付けることが可能です。あるいは、インサートは、染色用ガラスディッシュ中のバッチプロセス用に簡単に取り外すことが可能です。
注意:MultiSlipカバーグラスインサートは、細胞培養に適しています(グラス表面をバイオロジカルコーティングで前処理することが必要です)。
注意:MultiSlipカバーグラスインサートは、細胞培養に適しています(グラス表面をバイオロジカルコーティングで前処理することが必要です)。
法的情報
Multislip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)