物質
black silicone
無菌性
non-sterile
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 204064
L × W ×厚み
3.5 mm × 3.5 mm × 1.8 mm
ウェル面積
0.12 cm2
ウェル
64
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
FlexWell™ インキュベーションチャンバーは、ニトロセルロースで覆われたONCYTE® フィルムスライドを用いることによりプロテインマイクロアレイ上への結合反応を促す便利な方法を提供します。
- シリコーンFlexWellはスライド上にウェルを形成し、スライドあたり最大16標本の隔離を可能にします。
- スライドとFlexWellは、再利用可能なスライドトレイにフィットし、SMSコンプライアントマイクロタイタープレートのフットプリントに対応するようにウェルを組織します。
- ガスケットは、混合および蒸発を防ぐために密封することが可能です。
法的情報
FlexWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)