Merck
GBL244862
Grace Bio-Labs ProPlate®マイクロアレイシステム、スライドモジュール
area 7x7 mm , square, with stainless steel spring clips, wells, 16
別名:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
物質
black silicon
square wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
wells 16
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 244862
面積
7x7 mm , square
サイズ
16 wells
ウェル容積
350 μL
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ProPlate®マルチアレイチャンバー(マイクロアレイシステム)は、ONCYTE®ニトロセルロースコーティングスライドと共に使用するように設計されています。このマルチアレイチャンバーは、顕微鏡スライドベースのマイクロアレイテクノロジーと、ハイスループット(HTS アプリケーション)マイクロタイタープレートプロセシングを統合します。スライド1枚あたり64までのアレイのアッセイが可能です。
トレイには3~4枚のスライドが装着できます(枚数は選択する使用クリップによります)。出来上がったマルチアレイチャンバートレイセットは、スタンダードなマイクロタイタープレートフットプリントをもつモジュラープレートをつくり、十分なスペースが確保されることにより、最高256アレイのロボットによるハイスループットプロセスが可能となります。
特長:
  • 接着剤を使用せずに、任意のスライド表面上に最大64個の液漏れしないウェルを作成します。
  • マイクロタイタープレート上のウェルは、マルチチャンネルピペットの使用を可能にします。
  • 7 x 7 mmの四角のウェルは容量の多いアレイに適しており、少量の試薬から大容量の洗浄まで5-350 μlのウェル容量が適用可能です。
法的情報
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.