物質
clear polycarbonate backing (0.25mm thickness)
red silicon chamber
特徴
wells 1
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 623507
基材の厚み
0.25 mm
外部L × W
65 mm × 25 mm
ポート直径
1.5 mm
ウェルL × W × 深さ
60 mm × 22 mL/ft × 0.8 mm
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SecureSealハイブリダイゼーションチャンバーは、ガラスまたはフィルムでコーティングされたスライド上の大きなまたは複数の標本およびマイクロアレイでのハイブリダイゼーションアッセイに、最適な表面から体積への流体動態をもたらす薄いシリコンガスケットチャンバーです。これらの接着剤で裏打ちされたチャンバーは、単回使用の非常に少量でのインキュベーション用に設計されており、少量の密閉液量を必要とするオートラジオグラフィー、蛍光または化学発光のエンドポイントアプリケーションに最適です。SecureSeal Adhesiveは、片面がシリコーン接着剤(透明なPETライナーで覆われている)、もう片面がアクリル接着剤(紙ライナーで覆われている)のついた両面テープです。
SecureSealチャンバーは、ガラスの顕微鏡スライドに固定された標本を隔離するために、取り外し可能な、剥離紙を取ると貼れる(peel-and-stick)封入体を形成します。本チャンバーは、摩擦を最小限に抑え、試薬の混合を促進し、均一なハイブリダイゼーションを容易にするように設計されています。チャンバー表面に密閉可能なアクセスポートがあるため、反応物を追加および除去することができます。SecureSeal接着剤はチャンバーを数秒でガラスに接着し、加熱後でもきれいにかつ容易に除去できます。Adhesive Seal Tab(粘着シールタブ)により、耐熱性のある漏れ防止チャンバーが作られます。各パッケージには、図解による使用説明書と120枚の粘着性ポートシールが含まれています。追加のシールタブは別売(GBL629200)です。圧入配管コネクターにより、SecureSealハイブリダイゼーションチャンバーをポンプやその他の流体交換用装置に接続するための手頃で容易な手段を提供します。
注:Alexa Fluor 647直接標識DNAプローブのCy5を使用している場合は、「使いやすい蛍光」チャンバーをご参照ください。
SecureSealチャンバーは、ガラスの顕微鏡スライドに固定された標本を隔離するために、取り外し可能な、剥離紙を取ると貼れる(peel-and-stick)封入体を形成します。本チャンバーは、摩擦を最小限に抑え、試薬の混合を促進し、均一なハイブリダイゼーションを容易にするように設計されています。チャンバー表面に密閉可能なアクセスポートがあるため、反応物を追加および除去することができます。SecureSeal接着剤はチャンバーを数秒でガラスに接着し、加熱後でもきれいにかつ容易に除去できます。Adhesive Seal Tab(粘着シールタブ)により、耐熱性のある漏れ防止チャンバーが作られます。各パッケージには、図解による使用説明書と120枚の粘着性ポートシールが含まれています。追加のシールタブは別売(GBL629200)です。圧入配管コネクターにより、SecureSealハイブリダイゼーションチャンバーをポンプやその他の流体交換用装置に接続するための手頃で容易な手段を提供します。
注:Alexa Fluor 647直接標識DNAプローブのCy5を使用している場合は、「使いやすい蛍光」チャンバーをご参照ください。
アプリケーション
In situハイブリダイゼーション
タンパク質およびDNAマイクロアレイ
免疫細胞化学
DNA増幅
神経生理学
反応速度論(反応動力学)
高速のマイクロ流体プロトタイピング
核酸プログラム可能なタンパク質アレイ
蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)
単一分子蛍光顕微鏡検査
タンパク質およびDNAマイクロアレイ
免疫細胞化学
DNA増幅
神経生理学
反応速度論(反応動力学)
高速のマイクロ流体プロトタイピング
核酸プログラム可能なタンパク質アレイ
蛍光共鳴エネルギー移動(FRET)
単一分子蛍光顕微鏡検査
法的情報
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)