物質
red silicon
無菌性
non-sterile
特徴
(No adhesive)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 664384
L × W
180 mm × 130 mm
厚さ
2.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silicone isolator sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended.Silicone sheet material is also available in CultureWell “water-clear” silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications.
その他情報
Displayed image shows rounded figures. Exact thickness measurements are as follows:
- GBL664581 - 0.5 mm
- GBL664182 - 0.8 mm
- GBL664283 - 1.6 mm
- GBL664384 - 2.4 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)