詳細
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)