クローン
W6/32, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
monkey, human
テクニック
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
特異性
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
H1650-100TST:
H1650-50TST:
H1650-VAR:
H1650-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)