Merck
HPA000247
Sigma-Aldrich
抗G6PD抗体 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗G-6-PDH抗体 ウサギ宿主抗体, 抗G6PDH抗体 ウサギ宿主抗体, 抗グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
EVRLQFHDVAGDIFHQQCKRNELVIRVQPNEAVYTKMMTKKPGMFFNPEESELDLTYGNRYKNVKLPDAYERLILDVFCGSQMHFVRSDELREAWRIFTPLLHQIELEKP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... G6PD(2539)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルコース6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)は、哺乳動物ではハウスキーピング遺伝子とも呼ばれるX連鎖遺伝子によりコードされる酵素です。この遺伝子はX染色体q28の遠位長腕に局在し、13のエクソンが20 kbにわたり広がっています。この酵素はダイマーであり、各モノマーには分子量59,256 Daの515のアミノ酸が含まれています。活性酵素は、NADPが結合したダイマーの形で発現します。NADPの結合部位はアミノ酸205です。
免疫原
グルコ-ス-6-リン酸デヒドロゲナ-ゼのPrEST (protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)は、ヘキソース一リン酸経路(HMP)の最初のステップを触媒するため、代謝において主要な役割を果たします。G6PDは、グルコース-6-リン酸を6-ホスホグルコノラクトンに酸化し、NADPをNADPHに還元することにより、RBCを酸化的障害から保護します。G6PD遺伝子の変異は、溶血性貧血を引き起こすG6PD欠損症につながります。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST74033
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000247-25UL:
HPA000247-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vedangi Hambardikar et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(4) (2022-04-24)
Inorganic polyphosphate (polyP) is an ancient biopolymer that is well preserved throughout evolution and present in all studied organisms. In mammals, it shows a high co-localization with mitochondria, and it has been demonstrated to be involved in the homeostasis of
P P Pandolfi et al.
The EMBO journal, 14(21), 5209-5215 (1995-11-01)
Glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a housekeeping enzyme encoded in mammals by an X-linked gene. It has important functions in intermediary metabolism because it catalyzes the first step in the pentose phosphate pathway and provides reductive potential in the form
G6PD deficiency.
E Beutler
Blood, 84(11), 3613-3636 (1994-12-01)
Motoki Nakamura et al.
Journal for immunotherapy of cancer, 12(7) (2024-08-02)
Enhanced glucose metabolism has been reported in many cancers. Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) is a rate-limiting enzyme involved in the pentose phosphate pathway, which maintains NADPH levels and protects cells from oxidative damage. We recently found that low G6PD expression correlates
Makamas Chanda et al.
PeerJ, 11, e16503-e16503 (2023-12-11)
Mounting evidence has linked cancer metabolic reprogramming with altered redox homeostasis. The pentose phosphate pathway (PPP) is one of the key metabolism-related pathways that has been enhanced to promote cancer growth. The glucose 6-phosphate dehydrogenase (G6PD) of this pathway generates